Learn More
Sartorius Membranas de gelatina para el control medioambiental del aire
Recoger microbios y virus en el aire. Las membranas de gelatina de monitorización del aire ambiental Sartorius garantizan resultados fiables y precisos. Son estériles y solubles en agua con una alta tasa de retención. Elija entre una amplia gama de tamaños en filtros desechables de una sola envoltura con soportes o paquetes de discos filtrantes.
Marca:  Sartorius 17528--80----BZD
258.78 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10472491
  • 290.00€ / paquete de 10
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Completamente soluble en agua para mantener los microorganismos
  • La viabilidad de los microorganismos recolectados se conserva para un y relevante tiempo de muestreo significativo
  • Los microbios en una muestra pueden cultivarse en/sobre diferentes nutrientes medios de comunicación
  • Se pueden medir los recuentos bajos y altos de bacterias
  • La muestra no se ve afectada por los inhibidores
  • La solubilidad del filtro de gelatina es un requisito previo para el virus muestreo
Para su uso con muestreadores de aire MD8 Airscan ™ (método de filtro de gelatina)
  • Disponibles como discos filtrantes, adecuados para el portafiltros 17655 (diámetro de 80 mm) suministrado con MD8 Airscan, así como en diámetros más pequeños.
  • Las opciones de filtro desechables son unidades envasadas individualmente, preesterilizadas y listas para conectar, cada una de las cuales consta de un filtro de membrana de gelatina y un soporte
Tasas de retención
  • Esporas de Bac. subtilis niger 99,9995 % a velocidad de entrada de 0,25 m/s.
  • Coli-fagos: Fago T1, 99,9 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 50 % de humedad rel. del aire
  • Fago T3, 99,94 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 80 % rel. del aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Disc
3,0 μm
Sí, en 3 bolsas de PE cada uno
10/paq.; × envasadas individualmente
Con portafitro
80 mm
Membrane Filter
Gelatina
Estéril
Paquete de 10
250 μm
Soluble en agua
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • X10 MBNE GELATIN MD8 80MM ST 3F
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose