Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de pesaje Practum™
Obtenga resultados profesionales con un instrumento de pesaje de primer nivel. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Practum™ cuentan con un innovador diseño de carcasa y una resistente celda de pesaje para ofrecer un pesaje sencillo y una conectividad sobresaliente cuando se transfieren los resultados a una hoja de cálculo de Microsoft™ Excel™ o a impresoras.
Marca: Sartorius PRACTUM64-1S
2470.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24305" para aplicar la oferta.
Includes: Cortavientos analítico, adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación
Descripción
Obtenga resultados profesionales con un instrumento de pesaje de primer nivel. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Practum™ cuentan con un innovador diseño de carcasa y una resistente celda de pesaje para ofrecer un pesaje sencillo y una conectividad sobresaliente cuando se transfieren los resultados a una hoja de cálculo de Microsoft™ Excel™ o a impresoras.
- Pague solo por lo que realmente necesita
- Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
- El bloqueo del supervisor evita cambios no intencionados en los ajustes
- Transfiera datos de la balanza a una impresora u ordenador de forma rápida y sencilla con la tecnología plug&play
- La ergonómica protección contra turbulencias de aire soporta rigurosas rutinas de pesaje, por parte de múltiples usuarios
- Se puede desmontar por completo para una limpieza cómoda
Especificaciones
- Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Unidades de peso: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
- Pesar por debajo de: Sí
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
Especificaciones
Pantalla táctil | |
EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1 | |
60 g | |
Cortavientos para balanza analítica, adaptador de alimentación universal | |
0,2 mg | |
64 | |
2 ppm/°C | |
50°F a 86°F | |
Balanza analítica | |
8,5 in | |
9 cm | |
8,22 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,5 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |
50 g | |
Mini USB | |
0,1 mg | |
Indicador de nivel de cristal manual con burbuja de aire | |
Plástico ABS, fundición de aluminio | |
±0,1 mg | |
2 s | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
9,92 lb | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |