Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de pesaje Secura™
GREENER_CHOICE
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
4780.00€ - 5310.00€
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil
Certificaciones/conformidad 2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML
Tipo de conexión Mini USB
Tipo de pantalla Color Touchscreen
Legibilidad 0,1 mg
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
13512970
Ver productos accesorios Ver documentos
Sartorius
SECURA224-1S
220 g 0,1 mg 224 2 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
13542970
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Sartorius
SECURA124-1S
120 g 0,1 mg 124 2 s Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Diseñado para clientes que trabajan en entornos regulados y necesitan resultados de alta calidad sin ningún tipo de riesgo. Secura garantiza la calidad de los resultados de medición, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.
  • Pesaje sin riesgos: La transferencia de datos a una impresora u ordenador está bloqueada cuando se producen los errores de funcionamiento más comunes
  • Incluye control de niveles: una monitorización de nivel optoelectrónica, mensajería de alarmas y función de soporte de usuario interactivo
  • SQmin programado en la balanza que permite la monitorización activa del requisito de peso de muestras mínimo de USP
  • IsoCAL™ proporciona una función de calibración y ajuste monitorizada y completamente automática
  • El registro de auditoría de calibración proporciona documentación de trazabilidad de todos los datos de calibración y ajuste dentro de la balanza
  • Impresiones conforme a GLP con sellos de fecha y hora correctos, con impresora GLP Sartorius YDP 30
  • Protección con contraseña que impide los cambios no autorizados de los ajustes de pesaje
  • Innovador diseño de carcasa que permite una limpieza fácil para obtener resultados completos
  • Anillo de arrastre optimizado y control de niveles para trabajar en entornos de flujo de aire laminar
Especificaciones
  • Calibración: calibración interna automática isoCAL; también ofrece externa
  • Nivel de seguridad:– Configurable en tres niveles
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tlt, gn, tls, dwt, mg, piezas/lb, TLC, kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: sí
  • Protección de la carcasa: carcasa de acetona limpiable
  • Modelos verificados: sí
  • Selección de idioma: inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad de sujeción para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Potencia: de 100 a 240 V (universal)
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
Especificaciones
Pantalla táctil
Mini USB
0,1 mg
Sensor de nivelación optoelectrónico con función de alarma
Plástico ABS, fundición de aluminio
1,5 ppm/°C
50°F a 86°F
Balanza analítica
8,5 in
9 cm
8,22 in
20,9 cm
36 cm
5,1 kg
100/240 V
0,2 A
Class I
2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML
Color Touchscreen
Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, in-u
<±0,2 mg
<±0,1 mg
2 s
10°C a 30°C
2 años
21,6 cm
12,6 in
32 cm
14,1 in
11,24 lb
100/240 V 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.