Learn More
Sartorius Placas Petri estériles
Seleccione placas de 60 mm o 90 mm de diámetro Placas de Petri estériles y desechables
71.25€ - 75.55€
Especificaciones
Desechables | Desechables |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Envase | Autoestéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10456551
|
Sartorius
14311--60------N |
60 mm |
75.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10720403
|
Sartorius
14311--90------N |
90 mm |
71.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Desechables
- Tipo 143
- Envasado: autoestéril
Especificaciones
Desechables | |
Estéril | |
Autoestéril |