Learn More
Sartorius Accesorios para modelos Vivaflow™: Depósito de diafiltración
Para Vivaflow 50, 200
Marca: Sartorius VFA006
285.95 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gestionan y mantienen el flujo
Especificaciones
Ultrafiltration | |
500 mL | |
Unidad | |
500 mL |
Vivaflow 50 y 200 | |
Non-sterile | |
Depósito de diafiltración |