Learn More
Sartorius™ Concentrador centrífugo Vivaspin™ 2 con Hydrosart™ Membrana de celulosa regenerada (RC)
Los concentradores centrífugos Vivaspin™ 2 son unidades de ultrafiltración desechables para la concentración de macromoléculas. Con una amplia gama de valores de corte de peso molecular (MWCO) y materiales de membrana, son adecuados para diversos sustratos, como proteínas, virus, ácidos nucleicos y nanopartículas.
218.00€ - 780.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml) |
Material (membrana) | Hydrosart |
Volumen de muestra | Up to 3 mL |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11778813
![]() |
Sartorius™
VS02H01 |
10 kDa | 25/paq. |
218.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11770726
![]() |
Sartorius™
VS02H02 |
10 kDa | 100/paq. |
780.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11768813
![]() |
Sartorius™
VS02H11 |
5 kDa | 25/paq. |
232.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11780726
![]() |
Sartorius™
VS02H12 |
5 kDa | 100/paq. |
780.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11788813
![]() |
Sartorius™
VS02H21 |
30 kDa | 25/paq. |
238.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11877493
![]() |
Sartorius™
VS02H91 |
2 kDa | 25/paq. |
253.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11700736
![]() |
Sartorius™
VS02H92 |
2 kDa | 100/paq. |
780.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11790726
![]() |
Sartorius™
VS02H22 |
30 kDa | 100/paq. |
780.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los concentradores Vivaspin están diseñados para la concentración o diafiltración de volúmenes iniciales de muestra de hasta 3 ml y se pueden utilizar con rotores de cestillo oscilante o de ángulo fijo que aceptan tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño de membrana vertical patentado de Vivaspin y la cámara de filtración de canal delgado (US 5,647,990) minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones a altas velocidades para soluciones repletas de partículas uniformes. La velocidad de los productos Vivaspin combinada con una superficie interna y una área de membrana bajas permiten una recuperación superior de soluciones muy diluidas. Vivaspin 2 ofrece flexibilidad para la optimización de procesos. se puede pipetear directamente el concentrado desde la cámara de punto muerto (integrada en la parte inferior del concentrador) o invertir la centrifugación del concentrado hacia el tapón de recuperación (que se puede sellar para almacenamiento). Cualquiera de los dos métodos da lugar a una recuperación casi total del concentrado.
- Alta recuperación de >retentato (90 %)
- Diseño de membrana vertical para una concentración ultrarrápida
- Compatibilidad de rotor universal
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Centrifugación inversa opcional para recuperación de concentrado
- Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
Especificaciones
Sí | |
Hydrosart | |
No estéril | |
3 mL | |
126 mm |
Rotor de cestillos oscilantes (3 ml), rotor de ángulo fijo (2 ml) | |
Up to 3 mL | |
Concentrador centrífugo | |
5 in |