Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Combine estos rotores con concentradores de capacidad media y grande Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Marca: Thermo Scientific™ MPTR12-210
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rotores SpeedVac para concentradores de gran capacidad para su uso con concentradores Savant SpeedVac.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Placas de micropocillos: 12 pocillos poco profundos, modelos de gran capacidad | |
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (requiere RAD200) | |
MPTR12-210 |
Rotor | |
Placas de 12 pocillos profundos | |
Tradicional |