Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Combine estos rotores con concentradores de capacidad media y grande Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
Marca: Thermo Scientific™ RH200-12
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rotores SpeedVac para concentradores de gran capacidad para su uso con concentradores Savant SpeedVac.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Microtubos: 200 x 1,5 ml; tubos de vidrio y plástico: 200 (12 x 75 mm), modelos de gran capacidad | |
Rotor | |
Microtubos de 1,5 ml, tubos de plástico y vidrio de 12 x 75 mm, 13 x 100 mm | |
Tradicional |
Vidrio (tubo) y plástico (tubo) | |
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (requiere RAD200) | |
RH200-12 |