Learn More
Lámina de escandio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316209
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-20-2
Fórmula molecular Sc
Peso molecular (g/mol) 44.96
Número MDL MFCD00016323
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nombre IUPAC escandio
SMILES [Sc]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Cantidad 50 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈0.20g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio