Learn More
Yoduro de escandio(III), ultra seco, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049278
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 14474-33-0 | I3Sc | 425.669 g/mol
Scandium iodide is used in high-intensity lighting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14474-33-0
Fórmula molecular I3Sc
Peso molecular (g/mol) 425.669
Número MDL MFCD00054037
Clave InChI HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo scandium iodide, scandium iii iodide, unii-qvj18sk04t, qvj18sk04t, scandium 3+ triiodide, scandium iii triiodide, acmc-1aq4e
PubChem CID 84464
Nombre IUPAC Escandio(3+);triyoduro
SMILES [Sc+3].[I-].[I-].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) iodide
Punto de fusión 945°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.67
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic