Learn More
Sulfato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Sc2(SO4)3·XH2O
168.00€ - 653.00€
Formula molecolare | Sc2(SO4)3·XH2O |
---|---|
Numero MDL | MFCD00149854 |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11350118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042877.03 |
1 g |
168.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11340118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042877.06 |
5 g |
653.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sc2(SO4)3·XH2O | |
MFCD00149854 |
Especificaciones
Scandium (III) sulfate hydrate | |
cristalino/a/s | |
Sc2(SO4)3·XH2O | |
Freely soluble in water | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Blanco | |
(REO) | |
MFCD00149854 | |
378.10 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno