Learn More
Lingote de escandio, 99,9 % (base metálica sin Ta), Ta nominal 8-12 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Scandium ingot |
Color | Gris |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Ta), Ta nominal 8 a 12 % |
Cantidad | 1 g |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Olor | Odorless |
Formulario | Lingote, envasado bajo argón |