Learn More
Varilla de escandio, 12,7 mm de diámetro, 99,6 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365837
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en mylar bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-20-2
Fórmula molecular Sc
Peso molecular (g/mol) 44.96
Número MDL MFCD00016323
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nombre IUPAC escandio
SMILES [Sc]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium rod
Color Gris
Nombre de nota ≈12.7mm (0.5 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Cantidad 25 mm
Porcentaje de pureza 99.6%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.53g/mm
Formulario ≈0,53g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado