Learn More
SCN9A/Nav1.7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene SCN9A/Nav1.7
Concentrazione 0.28 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16839784
Vedere i documenti
Proteintech
20257-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16829784
Vedere i documenti
Proteintech
20257-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The antibody is specific to SCN9A.
Epithelial sodium channels are amiloride-sensitive members of the Degenerin/epithelial sodium channel (Deg/ENaC) superfamily of ion channels. Members of this superfamily of ion channels share organizational similarity in that they all possess two short intracellular amino and carboxyl termini, two short membrane spanning segments, and a large extracellular loop with a conserved cysteine-rich region. There are three homologous isoforms of the ENaC (alpha, beta, and gamma) protein. ENaC in the kidney, lung, and colon plays an essential role in trans-epithelial sodium and fluid balance. ENaC also mediates aldosterone-dependent sodium reabsorption in the distal nephron of the kidney, thus regulating blood pressure. ENaC is thought to be regulated, in part, through association with the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride ion channel. Gain-of-function mutations in beta- or gamma-ENaC can cause severe arterial hypertension (Liddels syndrome) and loss-of-function mutations in alpha- or beta-ENaC causes pseudohypoaldosteronism (PHA-1).
Specifica
Specifica
SCN9A/Nav1.7
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q15858
6335
Peptide
Primary
-20°C
SCN9A
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ETHA, hNE Na, Nav1.7, NE NA, NENA, Neuroendocrine sodium channel, Peripheral sodium channel 1, PN1, SCN9A
SCN9A
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato