Learn More
Escopoletina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381134
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 92-61-5 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-61-5
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00006872
Clave InChI RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
PubChem CID 5280460
ChEBI CHEBI:17488
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-metoxicromen-2-ona
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopoletin
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 200.0°C to 207.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 8545
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino