Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
180.00€ - 192.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas de papel |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Rollo envuelto |
Desechables | Single-use |
Formato | Wrapped Roll |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12600543
|
Kimberly-Clark Professional™
7160 |
38,4 x 41,4cm |
192.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12555518
|
Kimberly-Clark Professional™
7161 |
44,4 x 52cm |
180.00€
6 rollos |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fuertes, resistentes a desgarros y duraderas
- Compatible con el dispensador 7056
Especificaciones
Toallitas de papel | |
Rollo envuelto | |
Wrapped Roll |
Blanco | |
Single-use |