Learn More
Alpha Packaging™ Frasco con cuello de rosca
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
DIN 55
Descripción
- DIN certified
- Screw top
- For glass bottles with narrow neck
- Black
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Resina fenólica |
Color del tapón | Negro |
Certificaciones/conformidad | DIN 55 |
Forma | Forma redonda |
Tipo de producto | Tapón de rosca |