Learn More
Ohaus™ Tapón de rosca, cubo de 100 ml, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x100/5MIS
Sella de forma segura el cubo de la centrífuga para protegerla de posibles derrames.
Marca:  Ohaus™ 30314862
72.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15886692
  • 80.10€ / paquete de 2
Descripción
  • Adecuado para usar con cubos de 100 ml para rotores oscilantes R-4SX100/5
  • Requiere juntas tóricas de tapón de cubo de 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubo de 100 ml, rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5MIS, juntas tóricas
Tapón de rosca, cubo de 100 ml, sellable, 2 por paquete