Learn More
Ohaus™ Tapón de rosca, adaptador de gradilla de 250ml, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x250/4MI
Sella de forma segura el cubo de la centrífuga para protegerla de posibles derrames.
Marca:  Ohaus™ 30314901
82.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15876732
  • 93.00€ / paquete de 2
Descripción
  • Adecuados para el adaptador de gradilla de 250 ml para rotores basculantes Frontier™ R-S4x250/4MI
  • Requiere juntas tóricas de tapón de cestillo de 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de gradilla de 250 ml para rotores oscilantes Frontier™ R-S4x250/4MI, juntas tóricas
Tapón de rosca, gradilla de rotor de 250 ml, 2 por paquete