Learn More
DWK Life Sciences Tapón con rosca con abertura, para tomas esmeriladas estándar de seguridad
Para fijar el núcleo DURAN™ en el manguito roscado DURAN™.
Marca:  DWK Life Sciences 286215301
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La tapa con rosca abierta fija de forma fiable el núcleo de los cortes de seguridad DURAN™ en el manguito. Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí.
  • Fijación fiable de las secciones de seguridad DURAN™ entre sí (núcleo y manguito)
  • Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/Pk.
Suitable for fixing DURAN safety grinding
NS 24/29