Learn More
DWK Life Sciences Tapón con rosca con abertura, para tomas esmeriladas estándar de seguridad
Para fijar el núcleo DURAN™ en el manguito roscado DURAN™.
Marca:  DWK Life Sciences 286215507
58.43 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15844608
  • 61.50€ / paquete de 10
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La tapa con rosca abierta fija de forma fiable el núcleo de los cortes de seguridad DURAN™ en el manguito. Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí.
  • Fijación fiable de las secciones de seguridad DURAN™ entre sí (núcleo y manguito)
  • Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Adecuado para la fijación de la molienda de seguridad DURAN
NS 34/35