Learn More
DWK Life Sciences Tapón con rosca cerrada, con junta para tomas esmeriladas estándar de seguridad
Para el sellado seguro de los manguitos roscados DURAN™ después de su uso.
41.95€ - 168.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901551
|
DWK Life Sciences
286214202 |
NS 14/23 |
41.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15894598
|
DWK Life Sciences
286214305 |
NS 19/26 |
44.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15824608
|
DWK Life Sciences
286214605 |
NS 34/35 |
110.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15804608
|
DWK Life Sciences
286214408 |
NS 24/29 |
51.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15814608
|
DWK Life Sciences
286214502 |
NS 29/32 |
72.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15834608
|
DWK Life Sciences
286214708 |
NS 45/40 |
168.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Con tapones con rosca cerrada, los dispositivos fabricados con molienda de seguridad DURAN™ se pueden cerrar de forma segura después de su uso. La junta de silicona recubierta de PTFE proporciona la máxima resistencia química.
- El cierre seguro de las juntas esmeriladas de seguridad evita la apertura accidental de la junta esmerilada
- Junta de silicona recubierta de PTFE para una máxima resistencia química
Especificaciones
10/Paq. |