Learn More
Buerkle™ Unión de rosca de latón de bomba para barril
La unión de rosca de latón Buerkle™ de bomba para barril evita la carga electroestática en combinación con el conjunto antiestático.
Marca: Buerkle™ 5601-0100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Unión de rosca de barril de latón niquelado para bomba para barril de acero inoxidable
- Evita la carga electrostática en combinación con el conjunto antiestático
- Para la transferencia segura de líquidos inflamables y fácilmente inflamables
- Para recipientes con rosca fina de acero de R 2 pulg interior
- Los conectores del contenedor hacen que la decantación sea aún más fácil y segura con su conexión más segura a los barriles.
- Los conectores fijan la bomba al barril, permiten un cambio de posición vertical y permiten el intercambio de aire necesario.
Especificaciones
Bomba para barril de acero inoxidable | |
Latón niquelado | |
Unión roscada de barril |