Learn More
SDHB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SDHB |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16837113
|
Proteintech
10620-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16827113
|
Proteintech
10620-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Complex II of the respiratory chain, which is specifically involved in the oxidation of succinate, carries electrons from FADH to CoQ. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. The iron-sulfur subunit is highly conserved and contains three cysteine-rich clusters which may comprise the iron-sulfur centers of the enzyme. Sporadic and familial mutations in this gene result in paragangliomas and pheochromocytoma, and support a link between mitochondrial dysfunction and tumorigenesis.Especificaciones
SDHB | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P21912, P21913, Q9CQA3 | |
298596, 6390, 67680 | |
SDHB Fusion Protein Ag0968 | |
Primary | |
-20°C | |
SDHB |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
IP, PGL4, SDH, SDH1, SDHB, SDHIP | |
SDHB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |