Learn More
Cytiva Unidad SE250 Mini-Vertical para dos geles de losa, completa
Unidad SE 250 Mini-Vertical para dos geles de losa
Marca: Cytiva SE250-10A-.75
Includes: Unidad básica, 10 placas de vidrio, dos placas con muescas de alúmina, etiqueta de colocación de pocillos, bandeja de gel doble SE245, dos peines de 0,75 mm de grosor con 10 pocillos y un juego de separadores de 0,75 mm de grosor.
Descripción
- Unidad de electroforesis vertical en miniatura, opción múltiple y premium
- Elija el SE 250 para obtener resultados rápidos con un formato mini-gel de 10 x 8 cm
- Ejecute dos geles a la vez en una sola unidad y confíe en el eficiente sistema de refrigeración para proporcionar carriles de muestras planos, uno junto al otro, sin efecto sonrisa
- Ensamble sándwiches de gel y unidades de electroforesis rápida y fácilmente usando espaciadores en forma de T y abrazaderas especialmente diseñadas con resortes integrales
- Funda hasta cuatro geles a la vez utilizando una variedad de soportes de colado o utilice geles prefabricados de otros fabricantes
- Confíe en que los cierres de la tapa de seguridad impidan el contacto accidental del operador
Especificaciones
El producto cumple las directivas y normas válidas cuando se utiliza en las condiciones especificadas en el manual de usuario. El producto también debe usarse en el mismo estado en que lo entregó Cytiva y solo se debe conectar a otros equipos Cytiva con marcado CE | |
Unidad de electroforesis vertical mini | |
Unidad básica, 10 placas de vidrio, dos placas con muescas de alúmina, etiqueta de colocación de pocillos, bandeja de gel doble SE245, dos peines de 0,75 mm de grosor con 10 pocillos y un juego de separadores de 0,75 mm de grosor. | |
< 12 W |
1-2 h | |
<0,8 | |
500 V |