Learn More
Buerkle™ Sello de seguridad Seal-it™
El sello de seguridad Buerkle™ Seal-it™ se puede usar para sellar de forma segura cualquier tipo de recipiente.
Marca: Buerkle™ 5399-0003
132.22 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Identificación clara mediante números en secuencia
- Etiqueta de control integrada con el mismo número, para los documentos adjuntos
- Perforación desprendible para cada etiqueta
- Una vez cerrado con seal-it, el recipiente no se puede abrir sin romper la etiqueta seal-it
- La zona de etiquetado blanco en seal-it se puede escribir con todas las herramientas de escritura convencionales
Especificaciones
Rojo | |
Muestras de retención | |
500/rollo |
Sello de seguridad | |
Números en secuencia, etiqueta de control integrada, perforación desprendible para cada etiqueta | |
178 x 30 mm |