Learn More
Cloruro de sebacoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.136 g/mol
37.19€ - 327.63€
CAS 111-19-3
Fórmula molecular C10H16Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 239.136
Número MDL MFCD00000770
Clave InChI WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
Nombre IUPAC dicloruro de decanodiol
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11412337
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14226.14
25 g
37.19€
25 g
11422337
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14226.22
100 g
97.79€
100 g
11432337
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14226.36
500 g
327.63€
500 g
Descripción
Descripción
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de sebacoílo se utiliza en la síntesis de polímero de nailon-6,10 mediante la reacción con hexametilendiamina. También se utiliza para preparar éster de bis-(3-dimetilamino-propilo) de ácido decandioico en presencia de trietilamina como catalizador. Se utiliza como sustancia intermedia en la síntesis química. Participa en la producción de microcápsulas de poliamida por policondensación de p-fenilendiamina con cloruro de sebacoílo utilizando como plastificador el entrecruzador de dietilentriamina (DETA) y el ácido oleico.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos y éteres.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, ácidos, bases, aminas, alcoholes y agentes oxidantes.
Especificaciones
111-19-3
239.136
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
66072
C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
C10H16Cl2O2
MFCD00000770
sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
dicloruro de decanodiol
Especificaciones
Sebacoyl chloride
-5°C
161°C (14 mmHg)
Acrid
1.468
UN2922
Moisture sensitive
Miscible with hydrocarbons and ethers.
C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
239.136
239.14
111-19-3
1.121
165°C (329°F)
C10H16Cl2O2
MFCD00000770
1365665
sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
dicloruro de decanodiol
66072
97%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H310-H314-H318-H302
Contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H310-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS CORROSIVOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 203-843-4
missing translation for 'rtecsNumber' : HD8454250.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
Product Identifier
  • Sebacoyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Decanedioyl dichloride
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.