Learn More
Labconco™ Sifones para vacío secundarios
Para cualquier sistema de liofilización refrigerado mecánicamente; garantiza el procesamiento eficaz de muestras con puntos eutécticos bajos
Marca: Labconco™ 7538000
1680.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Requires : Para encontrar una bomba para usar con esta trampa, vea Bombas.
Descripción
Para cualquier sistema de liofilización refrigerado mecánicamente; garantiza el procesamiento eficaz de muestras con puntos eutécticos bajos
- La trampa enfriará aproximadamente a -75 °C (-103 °F) con hielo seco y disolvente en su pocillo extraíble
- Se puede utilizar como un colector económico: conecte una muestra el puerto de entrada, una bomba de vacío al puerto de salida y el sistema está completo
- Acero inoxidable con cubierta
Especificaciones
0,237 in | |
0,75 in | |
900 ml | |
Evitan que los contaminantes migren a la bomba de vacío | |
9,75 in | |
Conexión de entrada/salida con D.E. de 19 mm (0,75 pulg.) | |
− 75 °C | |
3100 ml | |
4,1 kg |
900 ml | |
1,9 cm | |
Acero inoxidable | |
Sistema de liofilización refrigerado | |
24,76 cm | |
−103 °F | |
0,818 gal | |
9 lb |