Learn More
Secretogranin II Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | Secretogranin II |
---|---|
Concentración | 233 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Co-immunoprecipitation (Co-IP), ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16879884
|
Proteintech
20357-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16869884
|
Proteintech
20357-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Secretogranin II antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human Secretogranin II. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Secretogranin II antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Secretogranin II | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Co-immunoprecipitation (Co-IP), ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
233 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
7857 | |
Primary |