Learn More
OHAUS™ Bloque de sección
Accesorios para placas calefactoras-agitadores
Marca:  OHAUS™ 30500577
246.01 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16660462
  • 257.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de ensayo de 12 mm
Bloque de sección
Metal