Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ 100
Click to view available options
Modelo:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Revestimiento de lente:
Antiarañazos
Antiniebla, Antiarañazos
Descripción
- Gama de gafas de seguridad SecureFit™ de 3M™ robustas y económicas
- El innovador diseño de la tecnología de difusión de la presión de la sien de 3M™ cuenta con líneas ranuradas que proporcionan una ecualización de presión cómoda. Las patillas se flexionan y se ajustan al tamaño de la cabeza del usuario
- Diseño envolvente delgado para que se vea mejor en caras más pequeñas
- Paquete económico a granel (pack de 5) disponible (solo con montura negra)
- El diseño plano y flexible de las patillas combina bien con las orejeras de protección 3M™.
- El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
- Fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antiniebla, Antiarañazos |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas protectoras |
Color de marco | Negro |
N.º por caja | 20 |
Modelo | SF101AF-BLK-EU |
Material del bastidor | Policarbonato |
Protección UV | UV400 |