Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, recubrimiento antiempañante Scotchgard™ (K&N)
Click to view available options
Color de marco:
Amarillo, negro
Azul, gris
Negro
Verde, negro
Verde, transparente
Tinción de lente:
Gris
Gris claro, Interiores/exteriores
Naranja, Espejo
Transparente
bermellón
Ámbar
Descripción
- Gafas de seguridad con tecnología de difusión de la presión de la sien 3M™ para mayor comodidad
- Diseño envolvente para mejorar la seguridad del ajuste y evitar el deslizamiento
- Puntos en contacto con la sien acolchados para aumentar la comodidad sobre las orejas
- Puente de nariz suave para un ajuste más cómodo
- Protector de frente contorneado que proporciona cobertura adicional frente a partículas en suspensión
- Propiedades antiniebla y antiarañazos superiores que cumplen los requisitos de marcado de K&N de la norma EN166
- Marcado de la montura: Serie SF400, 3M EN166 FT
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Gris claro, Interiores/exteriores |
Tipo de producto | Gafas protectoras |
Color de marco | Azul, gris |
Estilo de patillas | Tecnología de difusión de la presión de la sien |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Protección UV | UV400 |