Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Ámbar
Descripción
- Eliminan la necesidad de contar con varios tamaños de montura en las zonas de trabajo gracias a su función de autoajuste
- El ajuste seguro y a presión evita el deslizamiento incluso durante el movimiento
- El revestimiento antivaho garantiza que las lentes no se empañarán en condiciones de humedad y calor
- El revestimiento antiarañazos protege las lentes frente a arañazos, cortes y rozaduras
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de UVA y UVB hasta 380 nm
- Número de catálogo 3M SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Compliance
Cumple las normas ANSI Z87.1-2015 y CSA Z94.3.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Gris |
Modelo | SF202AF |
Estilo de patillas | Tecnología exclusiva de difusión de la presión en la sien 3M de autoajuste |
Frame Type | Sin marco |