Learn More
Selenio, solución estándar AAS, Se 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
39.80€ - 88.15€
CAS 7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular Se
Peso molecular (g/mol) 78.97
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nombre IUPAC selenio
SMILES [Se]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11319189
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
088094.AE
100 mL
39.80€
100 ml
11386369
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
088094.AP
500 mL
88.15€
500 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5
78.97
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:27568
[Se]
Se
MFCD00134090 MFCD00011224
6326970
selenio
Especificaciones
Selenium
17mm Hg at 20°C
Líquido
MFCD00134090 MFCD00011224
[Se]
78.97
CHEBI:27568
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Se 1000μg/mL
Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
selenio
6326970
Ácido nítrico:5 %; Selenio:0,1%; agua:94,9%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes