Learn More
Óxido de dicloruro de selenio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080300
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
CAS: 7791-23-3 | Cl2OSe | 165.87 g/mol
Selenium(IV) chloride oxide is used as a polar solvent for synthetic phenolic resins. It is also used to prepare selenium oxybromide and selenium nitride. It acts as a chlorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-23-3
Fórmula molecular Cl2OSe
Peso molecular (g/mol) 165.87
Número MDL MFCD00016327
Clave InChI LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
PubChem CID 24647
SMILES O=[Se](Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 176.4°C
Nombre del producto químico o material Selenium dichloride oxide
Punto de fusión 8.5°C
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 10 mL
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2879
Índice Merck 14,8435
Información de solubilidad Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.87
Porcentaje de pureza 99%
Índice de refracción 1.651
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.42 g/mL