Learn More
Selenio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12618655 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Especificaciones
Punto de ebullición 690°C
Punto de fusión 220°C
CAS 7782-49-2
Color Negro a gris
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Se
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Sinónimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
Nombre IUPAC selenio
Peso molecular (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.96g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.