Learn More
Bromuro de selenio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333758
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 7789-65-3 | Br4Se | 398.587 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-65-3
Fórmula molecular Br4Se
Peso molecular (g/mol) 398.587
Número MDL MFCD00049766
Clave InChI VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g
PubChem CID 82246
SMILES [Se](Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium(IV) bromide
Punto de fusión 70°C to 80°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Número UN UN2923
Índice Merck 14,8437
Información de solubilidad Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.6
Porcentaje de pureza ≥99%
Sensibilidad Moisture sensitive