Learn More
Cloruro de selenio(IV), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049166
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 10026-03-6 | Cl4Se | 220.771 g/mol
It is used in the synthesis of other selenium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-03-6
Fórmula molecular Cl4Se
Peso molecular (g/mol) 220.771
Número MDL MFCD00011225
Clave InChI LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g
PubChem CID 66205
SMILES Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium(IV) chloride
Punto de fusión (sublimation)
Forma física Masas
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Índice Merck 14,8438
Información de solubilidad Decomposes in water and moist air; Insoluble in liquid bromine; Sublimes when heated
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.77
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.807
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.600 g/mL