Learn More
Polvo de selenio, malla -200, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050221
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-49-2
Fórmula molecular Se
Peso molecular (g/mol) 78.97
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nombre IUPAC selenio
SMILES [Se]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Porcentaje de pureza 99.999%