Learn More
Hellma Cubetas semimicro, 104-QS (par)
Cubetas de vidrio de cuarzo de alta pureza Suprasil™ con tapas de PTFE.
Marca:  Hellma 104-10-K-40
Código de producto. 15970411
  • 483.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
  • Rango UV/VIS
  • Celda de absorción
  • Incluye tapas de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
1,4 ml
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tapas de PTFE
10 mm
Cuarzo Suprasil QS
Grosor de capa: 10 mm
2/paquete, par combinado