Learn More
SemperIt™ Guantes de protección con polvo de látex Semperguard™
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Gran facilidad de uso, incluso en un ambiente húmedo
- El látex natural de alta calidad proporciona una comodidad excelente y se adapta perfectamente a la mano
- Sin ftalatos ni suavizantes
- Excelente relación calidad-precio cuando se necesiten productos con talco
- Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
- Ideal para su uso con alimentos grasos y otras sustancias grasas
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
- La práctica caja dispensadora contiene 100 guantes ambidiestros (talla XL = 90 ct.)
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EPI de categoría III |
Clasificación | Probado y certificado según 1935/2004 |
Coating Material | Interior suave, exterior con textura de dedos |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Hand | Ambidiestro |
Material | Caucho |
En polvo | En polvo |
Tamaño | XS |