Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperfit Latex Red Gloves
General protective glove made of Natural Rubber with high wearing comfort. Semperit™ Semperguard™ Semperfit Latex Red Gloves are skin-friendly and comfortable due to smooth, halogenated inside.
10.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, EN 420, EN 374, EN 388
Clasificación CE Category III
Color Red
Cut Resistance Rating 1
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15353874
Ver documentos
Semperit™
3000006246
M Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15343874
Ver documentos
Semperit™
3000006247
L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15363874
Ver documentos
Semperit™
3000006245
Pequeño Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Made of Natural Rubber
  • Unlined
  • High wearing comfort
  • Very skin-friendly and comfortable due to smooth, halogenated inside
  • Palms and fingers include a rough profile providing excellent tactile properties and very good grip
  • Halogenated surface offers better general chemical resistance than in nonhalogenated gloves
  • Signal color red provides easy identification even in poor lighting conditions
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001, EN 420, EN 374, EN 388
Red
Sí
Látex
0.45 mm
Recto
12/Pk.
1
CE Category III
1
No
Guantes
Cleaning, Electrical Industry, Food Industry, Catering, Laboratory & Pharmaceutical Industry, Industry (Service Packaging), Agriculture, Household and Garden
Polybag
Abrasion, Tear, Puncture, Chemical
300 mm