Learn More
Semperit™ Guantes de examen de látex Semperguard™ Comfort
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Fabricado con látex natural
- Respetuoso con la piel
- Sin talco
- Excelente elasticidad y buenas sensibilidad táctil y comodidad de uso
- Buen agarre y fácil de colocar
- Sin ftalatos ni suavizantes
- Producto sanitario de clase I, guante de protección de categoría III para riesgos complejos de un solo uso
- Probado y certificado según 1935/2004
- Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420, EN 374 y EN 455 |
Clasificación | CE clase I |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
Latex Free | No |
Material | Látex |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de examen |
Tamaño | XL |