Learn More
Semperit™ Guantes de examen de látex Semperguard™ Comfort
Los guantes de examen de látex Semperguard™ Comfort no contienen talco, ofrecen una excelente elasticidad y son muy cómodos de llevar.
18.00€ - 20.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420, EN 374 y EN 455
Clasificación CE clase I
Color Blanco
Desechables Sí
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15383874
Ver productos accesorios Ver documentos
Semperit™
3000001282
L
18.72€
paquete de 100
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15303884
Ver productos accesorios Ver documentos
Semperit™
3000001280
Pequeño
18.00€
paquete de 100
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15313884
Ver productos accesorios Ver documentos
Semperit™
3000001283
XL
20.80€
paquete de 90
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15393874
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Semperit™
3000001281
M
18.63€
paquete de 100
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con látex natural
  • Respetuoso con la piel
  • Sin talco
  • Excelente elasticidad y buenas sensibilidad táctil y comodidad de uso
  • Buen agarre y fácil de colocar
  • Sin ftalatos ni suavizantes
  • Producto sanitario de clase I, guante de protección de categoría III para riesgos complejos de un solo uso
  • Probado y certificado según 1935/2004
  • Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
EN 420, EN 374 y EN 455
Blanco
Sí
Látex
Guantes de examen
0,20 mm
Seguridad en el trabajo, cuidado, laboratorio/farmacia, limpieza/higiene, alimentos, venta al por menor/uso doméstico
Sí
Productos químicos
CE clase I
Sí
No
sin polvo
No estéril
Con textura
Enrollado
caja dispensadora
240 mm