Learn More
Semperit™ Guantes quirúrgicos Syntegra IR de poliisopreno sintético Sempermed™
El guante quirúrgico de poliisopreno sin látex con propiedades del látex no contiene talco y su revestimiento interno es sintético.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223, EN 455 clase 1 |
---|---|
Color | Crema |
Desechables | Single-use |
Latex Free | Sí |
Material | Poliisopreno sintético |
Descripción
- Fabricado con poliisopreno sintético
- Sin talco
- Sin látex de caucho natural
- Sin proteínas alergénicas: esto elimina el riesgo de sensibilización desde el principio, especialmente en
personas con la piel atópica. - Rápido y fácil de poner en cualquier situación gracias a su material elástico.
- El revestimiento incluye una estructura especial similar a una red que reduce la resistencia a la fricción al ponerse los guantes
- Garantía de fácil colocación de dos pares de guantes, sin pérdida de propiedades táctiles.
- La forma completamente anatómica, con los dedos curvos, corresponde con una postura de la mano natural y relajada
- La superficie microrugosa permite un agarre óptimo para una manipulación perfecta de los instrumentos, incluso en un ambiente húmedo
Especificaciones
EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223, EN 455 clase 1 | |
Single-use | |
Poliisopreno sintético | |
Estéril | |
Para una manipulación perfecta de instrumentos, incluso en un ambiente húmedo, el ajuste completamente anatómico garantiza una postura de la mano relajada para un menor cansancio |
Crema | |
Sí | |
En polvo | |
De 0.19 a 0.24 mm |