Learn More
Ansell™ Guantes de poliuretano de uso general Sensilite™ serie 48-130
Código de producto. 15600914 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Proporcionan protección contra las descargas electrostáticas. Los guantes de poliuretano de alta resistencia Ansell Sensilite™ serie 48-130 tienen un diseño sin costuras y están disponibles en una amplia variedad de tallas.
  • Guantes de protección mecánica
  • Guantes de resistencia media para usos especiales
  • Guante cómodo a un precio razonable que satisface la mayoría de las necesidades de protección contra descargas electrostáticas
  • El revestimiento de nailon de calibre 15 proporciona flexibilidad y movilidad, mientras que la fibra de carbono añadida ofrece una solución más económica de protección
  • Gracias a su diseño sin costuras, la comodidad y el buen ajuste están garantizados
  • Gracias a su revestimiento de poliuretano sumergido en palma, ofrece buena resistencia mecánica y durabilidad.
  • EN 1149-1: Resistividad de la superficie (Ω): 4,02 × 1010 (EN 1149-2): Resistencia de volumen (Ω): 2,19 × 107 (EN 1149-3): Disipación de la carga T50 < 0,01 segundos
  • Advertencia: los guantes que proporcionan protección contra las descargas electrostáticas no aíslan las manos de la corriente eléctrica de alta tensión
  • No los utilice para manipular cables de corriente o para protegerse contra la corriente eléctrica
Aplicaciones:
  • Montaje final de paneles de control, cables y alambres;
  • Montaje final de componentes electrónicos y placas madre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003
Chlorinated No
Estructura Knit
Descripción Calibre: 15
Coating Material Polyurethane
Color Blanco, Gris
Acabado exterior Revestimiento de palma
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Poliuretano
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 7
Modelo Estructura: Elástico
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Rough
Material de revestimiento Fibra de carbono de nailon
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Estilo de pulgar Wing
Longitud (métrico) 205 a 255 mm