Learn More
Ansell™ Guantes de poliuretano de uso general Sensilite™ serie 48-130
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Guantes de protección mecánica
- Guantes de resistencia media para usos especiales
- Guante cómodo a un precio razonable que satisface la mayoría de las necesidades de protección contra descargas electrostáticas
- El revestimiento de nailon de calibre 15 proporciona flexibilidad y movilidad, mientras que la fibra de carbono añadida ofrece una solución más económica de protección
- Gracias a su diseño sin costuras, la comodidad y el buen ajuste están garantizados
- Gracias a su revestimiento de poliuretano sumergido en palma, ofrece buena resistencia mecánica y durabilidad.
- EN 1149-1: Resistividad de la superficie (Ω): 4,02 × 1010 (EN 1149-2): Resistencia de volumen (Ω): 2,19 × 107 (EN 1149-3): Disipación de la carga T50 < 0,01 segundos
- Advertencia: los guantes que proporcionan protección contra las descargas electrostáticas no aíslan las manos de la corriente eléctrica de alta tensión
- No los utilice para manipular cables de corriente o para protegerse contra la corriente eléctrica
Aplicaciones:
- Montaje final de paneles de control, cables y alambres;
- Montaje final de componentes electrónicos y placas madre
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003 |
Chlorinated | No |
Estructura | Knit |
Descripción | Calibre: 15 |
Coating Material | Polyurethane |
Color | Blanco, Gris |
Acabado exterior | Revestimiento de palma |
Hand | Specific |
Latex Free | Yes |