Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco y gris Sensilite™ serie 48-135
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Guantes para usos especiales
- Revestimiento de nailon de calibre 15
- La fibra de carbono añadida ofrece una solución de protección económica
- La comunidad y un buen ajuste están garantizados gracias a la construcción de una sola pieza y una amplia gama de tamaños
- Gracias a su revestimiento de poliuretano sumergido en palma, ofrece buena resistencia mecánica y durabilidad.
- La versión de puntas de dedo sumergidas permite un mejor ajuste y mayor flexibilidad
- La punta de dedo con revestimiento también evita la transferencia de la transpiración a la pieza electrónica
Aplicaciones:
- Montaje final de paneles de control, cables y alambres
- Montaje final de componentes electrónicos y placas madre
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 113X |
Material del manguito | Poliuretano |
Coating Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 7 |
Modelo | 48-135 |
Estilo de dedo | Recubrimiento en punta del dedo |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Fibra de carbono de nailon |