Learn More
WTW™ Sensor de pH IDS SensoLyt™ 900-P
Los electrodos de pH son los sensores electroquímicos más utilizados
Marca: WTW™ 103748
558.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los electrodos de pH son los sensores electroquímicos más utilizados. Se utilizan prácticamente en todas las áreas de medición de campo y de laboratorio. Al mismo tiempo, ofrecen las señales de medición más sensibles y se deben revisar y calibrar a intervalos regulares. Aquí es exactamente donde entra en juego el concepto de los sensores IDS. La transferencia digital de datos está segura contra interferencias, permite el uso de cables largos y de información adicional importante, como datos de calibración y reconocimiento del sensor. WTW ofrece una amplia variedad de electrodos de pH IDS para su uso sobre el terreno y en aplicaciones especiales en el laboratorio. La función QSC permite monitorizar el estado actual del sensor con todos los electrodos de pH IDS. Los electrodos de pH probados de WTW están ahora disponibles como versiones sostenibles de cabezal de conexión. El cabezal de enchufe universal se ajusta al sensor con funcionalidad inalámbrica, ya no se necesitan esos molestos cables. Además, se puede conectar a cables AS/IDS-x con longitudes de hasta 100 m. Con esta nueva tecnología, WTW amplía significativamente la variedad de aplicaciones y la comodidad de medición de sus electrodos de pH.
Especificaciones
Cabezal de enchufe | |
Eje de vidrio | |
De 0 °C a 60 °C | |
Uso de campo | |
±0,2 | |
Con tapón de riego, relleno con KCl (3 mol/l), sin Ag+ | |
De 0 °C a 60 °C |
Orificio | |
De 2 a 12 | |
Sensor de pH IDS | |
SensoLyt™ 900-P | |
NTC integrado de 30 kilohmios | |
±0,2 °C |