Learn More
WTW™ Electrodo SenTix™ 51 PLUS
Los electrodos de pH con electrolito de gel son ideales para la medición portátil, pero también para la medición rutinaria en el laboratorio
Marca: WTW™ 103651
276.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los electrodos de pH con electrolito de gel son ideales para la medición portátil, pero también para la medición rutinaria en el laboratorio. Los electrodos no requieren ningún mantenimiento además de una limpieza ocasional y, por lo tanto, son especialmente económicos. Para mediciones exigentes en el laboratorio, utilice estos electrodos SenTix™ con electrolito líquido de 3 mol/l KCl, eje de vidrio fácil de limpiar y diafragma de platino. Estos electrodos también se pueden utilizar en muestras difíciles. Además, si necesita un electrodo con electrolito líquido para la medición portátil: El SenTix™ 51/52 con eje de plástico, sensor de temperatura integrado y diafragma cerámico domina casi todas las tareas de medición, incluso en el campo.
Especificaciones
Cable fijo | |
Diafragma y eje cerámicos | |
De 0 °C a 80 °C | |
Medidor de pH Vario | |
SenTix™ 51 | |
Sumerja el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no se deben almacenar en seco o en agua desionizada | |
1 m |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Electrodo SenTix™ PLUS | |
Electrodo de conexión de tipo banana, DIN, cable de 1 m | |
NTC integrada de 30 kiloohmios | |
De 0 °C a 80 °C | |
120 mm |